4-Fluorobiphényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3726-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC3726-1G APOSPC3726-25G APOSPC3726-5G
4-Fluorobiphényle 97%
4-Fluorobiphényle
Formule: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 74…79 °C
Densité: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011650
Numéro CAS: 324-74-3
EINECS: 206-304-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité