Acide 2-fluorocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3730-25G PC3730-5G
APOSPC3730-25GEA 147 EUR InStock
APOSPC3730-25G APOSPC3730-5G
Acide 2-fluorocinnamique 98%
Acide 2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₇FO₂
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004370
Numéro CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité