3-Fluorocinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3731-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC3731-25G APOSPC3731-100G APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004383
Numéro CAS: 458-46-8
EINECS: 207-281-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité