2-Fluoro-4-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3744-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC3744-25G APOSPC3744-100G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 122…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00034560
Numéro CAS: 369-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité