Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Fluoro-4-phénoxybenzène 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC3747E-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3747E-1G
1-Fluoro-4-phénoxybenzène 99%
1-Fluoro-4-phénoxybenzène


Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188,2 g/mol
Point d'ébullition: 247…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055239
Numéro CAS: 330-84-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité