Acide 6-fluorosalicylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
Acide 6-fluorosalicylique 97%
Acide 6-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052179
Numéro CAS: 67531-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité