Acide 5-fluorosalicylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
Acide 5-fluorosalicylique 97%
Acide 5-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002456
Numéro CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité