5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3756U-1G PC3756U-25G PC3756U-5G
APOSPC3756U-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3756U-1G APOSPC3756U-25G APOSPC3756U-5G
5-Fluoro-4-hydroxyquinazoline 97%
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
Formule: C₈H₅FN₂O
MW: 164,14 g/mol
Point de fusion: 238…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20542997
Numéro CAS: 436-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité