2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3759E-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC3759E-25G APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011738
Numéro CAS: 29632-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité