Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
PC3761-1G PC3761-5G
APOSPC3761-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC3761-1G APOSPC3761-5G
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Formule: CHF₃O₃S
MW: 774,74 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321255
Numéro CAS: 161337-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité