4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Formule: C₆H₇F₇O₂
Point d'ébullition: 114 °C/22mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424477
Numéro CAS: 1992-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité