4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792416
Numéro CAS: 106876-54-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité