1-Fluoro-4-iodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-iodobenzène 99%
1-Fluoro-4-iodobenzène
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001052
Numéro CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité