Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 200 EUR InStock
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque 98%
Acide 2-fluoro-6-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 118…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042289
Numéro CAS: 111771-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité