2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 126 EUR InStock
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Point de fusion: 48…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015478
Numéro CAS: 79544-29-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité