2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
Formule: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236678
Numéro CAS: 59382-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité