Poly(vinylidene fluoride)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 444 EUR InStock
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formule: (-CH₂CF₂-)n
Point de fusion: 155…165 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084470
Numéro CAS: 24937-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité