Difluoroacetic anhydride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3791-25G PC3791-5G PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC3791-25G APOSPC3791-5G APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Formule: C₄H₂F₄O₃
Point d'ébullition: 125…127 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093315
Numéro CAS: 401-67-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité