2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₃F₅O₃S
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093342
Numéro CAS: 74427-22-8
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité