3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215835
Numéro CAS: 331-62-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité