3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
MW: 219,05 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671768
Numéro CAS: 331-61-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité