1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Triflate
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₄HF₉O₃S
MW: 300,09 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093340
Numéro CAS: 156241-41-7
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité