4-Fluoro-3-iodotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 29 EUR InStock
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluène 97%
4-Fluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C/30mmHg
Densité: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079759
Numéro CAS: 452-82-4
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité