Huile 10 S
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3816C-1LB PC3816C-4LB
APOSPC3816C-1LBEA 691 EUR InStock
APOSPC3816C-1LB APOSPC3816C-4LB
Huile 10 S
Oil 10 S
Formule: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Densité: 1.955 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 9002-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité