Acide (±)-4-fluoromandelique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide (±)-4-fluorophénylglycolique
APOSPC3817A-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-5G
Acide (±)-4-fluoromandelique 98%
Acide (±)-4-fluoromandelique
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 133…140 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044402
Numéro CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité