6-Fluoro-m-anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 398 EUR InStock
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anisaldéhyde 98%
6-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/0.9mmHg
Densité: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070795
Numéro CAS: 105728-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité