2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 109 EUR InStock
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042291
Numéro CAS: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité