4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,23 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055469
Numéro CAS: 345-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité