4-Fluoro-2-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3817K-100G PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA 285 EUR InStock
APOSPC3817K-100G APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-méthoxyphénol 97%
4-Fluoro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'ébullition: 195 °C
Densité: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070797
Numéro CAS: 450-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité