4-Fluoro-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-méthylaniline
APOSPC3820-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidine 98%
4-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C/9mmHg
Point de fusion: 32…38 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025294
Numéro CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité