Acide 3-fluoro-p-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
Acide 3-fluoro-p-toluique 97%
Acide 3-fluoro-p-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002490
Numéro CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité