Acide 5-fluoro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
Acide 5-fluoro-o-toluique 98%
Acide 5-fluoro-o-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042294
Numéro CAS: 33184-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité