3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153174
Numéro CAS: 170572-49-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité