5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3823C-100GEA 114 EUR InStock
APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-25G
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042295
Numéro CAS: 77532-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité