2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure 98%
2-Fluoro-3-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042470
Numéro CAS: 151412-12-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité