4-Fluoro-2-méthylphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3823L-100GEA 176 EUR InStock
APOSPC3823L-100G
4-Fluoro-2-méthylphénol
4-Fluoro-2-méthylphénol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/14mmHg
Point de fusion: 37…38 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075088
Numéro CAS: 452-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité