4-Fluoro-m-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 130 EUR InStock
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluoro-m-crésol 98%
4-Fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/15mmHg
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042296
Numéro CAS: 452-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité