Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-3-méthylpyridine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-picoline

APOSPC3823Z-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC3823Z-100G
2-Fluoro-3-méthylpyridine 98%
2-Fluoro-3-méthylpyridine


Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 154…155 °C
Densité: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041223
Numéro CAS: 2369-18-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité