2-Fluoro-4-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-picoline
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 48 EUR InStock
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-méthylpyridine 97%
2-Fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041224
Numéro CAS: 461-87-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité