2-Fluoro-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-méthylpyridine 98%
2-Fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C
Densité: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 66.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041226
Numéro CAS: 407-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité