2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
PC3826-25G PC3826-5G
APOSPC3826-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC3826-25G APOSPC3826-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Peptide coupling agent. see: Chem.Lett.,547(1984)for synthesis of alpha-ribonucleotides
Formule: C₁₃H₁₄FNO₃S
MW: 283,32 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011983
Numéro CAS: 58086-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité