6-Fluoro-2-méthylquinoléine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluoro-2-méthylquinoléine 97%
6-Fluoro-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈FN
MW: 161,18 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041233
Numéro CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité