4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 48 EUR InStock
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formule: C₉H₉F
MW: 136,17 g/mol
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042297
Numéro CAS: 350-40-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité