1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formule: C₅H₂Br₂F₈O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094229
Numéro CAS: 396716-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité