Perfluoroallyl iodide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro-3-iodoprop-1-ene
PC3834-1G PC3834-5G
APOSPC3834-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC3834-1G APOSPC3834-5G
Perfluoroallyl iodide 97%
Perfluoroallyl iodide
Useful for preparation of perfluoroallyl organometallics,Burton et al., J. Fluorine Chem., 1990,50,257
Formule: C₃F₅I
MW: 257,93 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093305
Numéro CAS: 431-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité