Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC3852-25GEA 132 EUR InStock
APOSPC3852-25G
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide 98%
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide


Formule: C₈H₇FN₂O₃
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031517
Numéro CAS: 448-39-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité