4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3870-500GEA 195 EUR InStock
APOSPC3870-500G APOSPC3870-25G APOSPC3870-100G
4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007830
Numéro CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité