Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3874-100G PC3874-500G
APOSPC3874-100GEA 82.9 EUR InStock
APOSPC3874-100G APOSPC3874-500G
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium
Additive for polymers. Soluble in water, acetone, methanol & ethyl acetate
Formule: C₄F₉KO₃S
MW: 338,1899 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Densité: 0.69 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007515
Numéro CAS: 29420-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité