4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 29 EUR InStock
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013375
Numéro CAS: 445-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité