2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3903-100GEA 102 EUR InStock
APOSPC3903-100G APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Formule: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C
Densité: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671579
Numéro CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité